Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker Agar Base (Dehydrated)
Código de producto. p-200112228
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
Código de producto. 10147992
Marca: Thermo Scientific™ CM0275B
Isolate and enumerate Staphylococcus aureus with this selective and sensitive medium.
Isolate and enumerate Staphylococcus aureus with selective and sensitive Thermo Scientific™ Baird-Parker Agar Base (Dehydrated).
Baird Parker Agar Base contains carefully balanced selective inhibitory agents, glycine, lithium, and tellurite, to suppress the growth of most of the bacteria present in foods without inhibiting coagulase-positive staphylococci. The presence of egg yolk emulsion and sodium pyruvate aid the recovery of damaged cells for presumptive identification of Staphylococcus aureus in food specimens.
Organismos nacionales e internacionales recomiendan la base de agar Baird-Parker para el aislamiento de Staphylococcus aureus1.
  • La interpretación de los resultados de las pruebas es sencilla, ya que el Staphylococcus aureus forma colonias de color gris/negro brillante con zonas transparentes alrededor de las mismas.
  • Mayor recuperación de estafilococos dañados que en otros medios2.
Baird-Parker2 desarrolló este medio a partir de la formulación telurito-glicina de Zebovitz et al.3 y mejoró su fiabilidad en el aislamiento de Staphylococcus aureus de los alimentos. Baird-Parker añadió piruvato sódico para proteger las células dañadas y ayudar a su recuperación3
La emulsión de yema de huevo hace que el medio sea de color amarillo y opaco. Staphylococcus aureus reduce la telurita para formar colonias de color gris/negro brillante y después produce zonas transparentes alrededor de las colonias por acción proteolítica. Esta zona transparente con la típica colonia gris/negro permite diagnosticar la presencia de Staphylococcus aureus. Tras una incubación más prolongada, la mayoría de cepas de Staphylococcus aureus forma halos opacos alrededor de las colonias.
Algunas cepas de Staphylococcus saprophyticus pueden producir tanto zonas transparentes como halos opacos, pero se pueden distinguir por el mayor tiempo de incubación que requieren4.
Las colonias típicas de «Staphylococcus aureus», pero sin la reacción con yema de huevo, también se deben analizar para su producción de coagulasa5. La reacción negativa a la yema de huevo de Staphylococcus aureus puede producirse en algunos alimentos, sobre todo en el queso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, AOAC, BSI, EP, IDF, ISO, NMKL, USDA.
Descripción Base de Agar Baird-Parker
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 7,9 l
For Laboratory Use Only