Learn More
Invitrogen™ BAGE2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17267653 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17267653 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17267653
Marca: Invitrogen™ PA5114891
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total BAGE2/3.
BAGE2 (BAGE Family Member 2) is a Protein Coding gene. Candidate gene encoding tumor antigens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BAGE2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BAGE2
N.º de referencia del gen Q86Y30
Alias de gen B melanoma antigen 2; B melanoma antigen family member 2; B melanoma antigen family, member 2; BAGE2; cancer/testis antigen 2.2; cancer/testis antigen family 2, member 2; CT2.2
Símbolos de los genes BAGE2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human BAGE2(Accession Q86Y30), corresponding to amino acid residues P25-I75.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85319
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG