Learn More
Bafetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16488118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16488118 10 mg 10 miligramos
16464037 50 mg 50 miligramos
16407886 100 mg 100 miligramos
16400588 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16488118
Marca: Medchem Express HY50868
MedChemExpress Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.
Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bafetinib
Forma física Solid
CAS 859212-16-1
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31F3N8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo INNO-406 NS-187
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (173.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)CN2C[C@@H](N(C)C)CC2)NC3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CN=CN=C5)=N4)=C3
Peso molecular (g/mol) 576.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.62
Porcentaje de pureza 99.18%