Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Descripción
- La proteosa peptona Bacto n.° 3 pertenece a la familia de las proteosas peptonas Bacto, que son hidrolizados enzimáticos de las proteínas
- Los estudios muestran que ninguna peptona es la fuente de nitrógeno más adecuada para cada aplicación microbiológica
- Estos hallazgos condujeron al desarrollo de la proteosa peptona Bacto, la proteosa peptona Bacto n.° 2 y la proteosa peptona Bacto n.° 3. La proteosa peptona Bacto n.º 4 es una versión de la proteosa peptona Bacto secada por pulverización
- La proteosa pectona n.° 3 Bacto se utiliza en la preparación de medios de cultivo celular microbiológicos y de mamíferos
- Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | LUO, MUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de cultivo | Mamíferos, insectos, microbios |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios bacterianos |
| Formato | Balde |
| Para utilizar con (aplicación) | Digestión enzimática de proteínas |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 10 kg |
| Fuente | Origen animal |