Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Código de producto. 16289771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16289771 2 kg 2 Kg
16299771 10 kg 10 Kg
16239751 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16289771 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 212220
Digestión enzimática de proteínas porcinas
  • Origen animal
  • Proporciona una excelente alimentación para los microorganismos exigentes con un alto contenido de proteosa y concentraciones variables de nutrientes, vitaminas y minerales.
  • Se puede utilizar como sustituto del suero en muchas aplicaciones
  • Muestra un aumento en la producción de anticuerpos monoclonales y proteínas con células CHO para bioterapia oncológica
  • Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de fermentación microbiana en la producción de vacunas para animales, como las vacunas contra Mycoplasma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Balde
Para utilizar con (aplicación) Digestión enzimática de proteínas
Línea de productos Bacto
Cantidad 2 kg
Fuente Origen animal