Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Código de producto. 16239751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
16239751 50 kg 50 Kg
16289771 2 kg 2 Kg
16299771 10 kg 10 Kg
3 options
Código de producto. 16239751
Marca: Gibco™ 211692
Digestión enzimática de proteínas porcinas
  • Origen animal
  • Proporciona una excelente alimentación para los microorganismos exigentes con un alto contenido de proteosa y concentraciones variables de nutrientes, vitaminas y minerales.
  • Se puede utilizar como sustituto del suero en muchas aplicaciones
  • Muestra un aumento en la producción de anticuerpos monoclonales y proteínas con células CHO para bioterapia oncológica
  • Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de fermentación microbiana en la producción de vacunas para animales, como las vacunas contra Mycoplasma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de cultivo Mammalian, Insect, Microbial
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo celular de mamíferos y microbiológicos
Línea de productos Bacto
Cantidad 50 kg
Fuente Origen animal