Learn More
Gibco™ Extracto de malta Bacto™
Descripción
- Se utiliza en: detección de levaduras y mohos
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- Extracto de malta
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de fermentación microbiana |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 10 kg |
| Fuente | Cebada malteada sin componentes de origen animal |