Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Descripción
- El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana
- Es un medio de polvo deshidratado (DPM) diseñado específicamente para aplicaciones de fermentación que admiten cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli
- El FPM Bacto CD Supreme se define químicamente, sin hidrolizato y sin componentes de origen animal
- No ha estado en contacto con el material de origen animal durante el procesamiento y, por lo tanto, no supone ningún riesgo de TSE
Las características del FPM Bacto CD Supreme incluyen:
- Reduce la variabilidad del rendimiento de lote a lote con una formulación 100 % definida químicamente
- Elimina el riesgo de bacteriófago y contaminación por BSE/TSE
- Optimiza el flujo de trabajo de fermentación agilizando, reduciendo o eliminando los pasos
- Aumenta el crecimiento y los rendimientos de producción; muestra que apoya el crecimiento de una variedad de cepas de E. coli, entre las que se incluyen DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 y otros
- Los métodos de esterilización flexibles permiten esterilizar el medio o esterilizarlo en autoclave
- Formato ampliable para satisfacer sus necesidades de desarrollo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Medio de polvo deshidratado |
| Tipo de producto | Definido químicamente, sin componentes de origen animal, sin peptona |
| Volumen de llenado | 500 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Fermentación microbiana |
| Incluye | Sin antibióticos |
| Línea de productos | Gibco y Bacto |
| Cantidad | 500 g |
| Designaciones de cepas | Escherichia coli |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.