missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Bacto™ Casamino Acids, technical

Código de producto. p-8838019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16289851 500 g 500 g
16279851 10 kg 10 Kg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16289851

Marca: Gibco™ 223120

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Adecuados para su uso en la producción de la toxina diftérica. Los ácidos BD Difco™ Bacto™ Casamino comprenden caseína hidrolizada por ácido con una baja concentración de hierro y cloruro de sodio.

  • Formato deshidratado
  • Peptonas/hidrolisados
  • Libre de DNR (látex)

Certifications

AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto ácidos Casamino
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo basados en animales
Línea de productos Bacto
Grado de pureza o calidad Técnico
Cantidad 500 g
Fuente Origen animal, caseína
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.