Learn More
Gibco™ Ácidos casamino Bacto™
Código de producto. p-8843002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
16259851 10 kg 10 Kg
16269851 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 16259851
Marca: Gibco™ 223030
Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO) que contiene bajo contenido de hierro y sal, lo que lo convierte en un suplemento excelente para formulaciones de medios en las que los requisitos de nitrógeno son mínimos.
Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO).
  • Formato deshidratado
  • Peptonas/hidrolisados
  • Libre de DNR (látex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Suplemento
Formato Balde
Línea de productos Gibco y Bacto
Cantidad 10 kg
Estado normativo Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores.No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales
Fuente Origen animal, caseína
Especie Bovino