Learn More
Gibco™ Ácidos casamino Bacto™
Descripción
Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO).
- Formato deshidratado
- Peptonas/hidrolisados
- Libre de DNR (látex)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Formato | Balde |
| Línea de productos | Gibco y Bacto |
| Cantidad | 10 kg |
| Estado normativo | Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores.No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales |
| Fuente | Origen animal, caseína |
| Especie | Bovino |