Learn More
BD Difco™ Infusión de cerebro y corazón Bacto™
Código de producto. 10462498
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
Código de producto. 10462498
Marca: BD Difco™ 237500
Edge
Utilizada en el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes. La infusión de cerebro y corazón BD Difco™ Bacto™ es un medio de uso general que se utiliza para cultivar bacterias aeróbicas y anaeróbicas a partir de diversos materiales clínicos y no clínicos.
El caldo BHI se utiliza para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias (estreptococos, neumococos y meningococos), levaduras y mohos. Sirve como base para medios suplementados que contienen agar al 0,1 %, enriquecimiento con Fildes o cloruro sódico al 6,5 %.
  • Para utilizar producto deshidratado: suspender 37 g en 1 l de agua purificada
  • Muestra una buena respuesta de cultivo a Neisseria meningitides 13090, Streptococcus pneumonia 6305 y Streptococcus pyogenes 19615
  • pH (3,7 % de solución, 25 °C): 7,4 ± 0,2
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Color Canela claro
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Deshidratado (flujo libre, homogéneo)
Tipo de medios infusión de cerebro y corazón
Tipo de producto Infusión de cerebro y corazón
Formulación Cerebro de ternera (infusión de 200 g) 7,7 g/l, corazón de vaca (infusión de 250 g) 9,8 g/l, proteosa peptona 10 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro sódico 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes, incluyendo bacterias aeróbicas y anaeróbicas, levaduras y mohos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g