Learn More
Thermo Scientific™ BactiDisks™ de Streptococcus bovis ATCC™ 33317™
Descripción
Thermo Scientific™ BactiDisks™ son mezclas liofilizadas de carbón, gelatina y microorganismos que se encuentran en un formato de disco estable.
El disco se disuelve en 0,1 ml de caldo de cultivo adecuado, se inocula en un medio de cultivo adecuado y se incuba a la temperatura, la atmósfera y el tiempo adecuados. Se recomienda el uso de BactiDisks en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. 10 discos envasados por vial.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 33317TM* |
| Descripción | Streptococcus bovis |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Organismo simple |
| Clase de organismo diana | Cocos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Tipo de empaquetado | 5 asas/paquete |
| Cantidad | 5 asas/paquete |
| Designaciones de cepas | NCDO 597 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.