missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bacteriophage M13 Monoclonal Antibody (K70008_10F12), Invitrogen™

Código de producto. 30205436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30205436 50 μL 50 microgramos
30204484 200 μL 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30205436 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555991

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tail virion protein G7P (Bacteriophage M13) may initiate with G9P the virion concomitant assembly-budding process, by interacting with the packaging signal of the viral genome. The assembly-budding takes place at the host inner membrane. In turn, G7P and G9P are present at the end of the filamentous virion that emerges first from the bacterial host. Anti-Bacteriophage M13 Antibody is useful for researchers interested in HCP, Host Cell Membranes, Transmembrane Viruses, and E. coli bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bacteriophage M13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K70008_10F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Alias de gen Enterobacteria phage M13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno M13 bacteriophage.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.