missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bacteriophage M13 Monoclonal Antibody (K70008_10F12), Invitrogen™
Descripción
Tail virion protein G7P (Bacteriophage M13) may initiate with G9P the virion concomitant assembly-budding process, by interacting with the packaging signal of the viral genome. The assembly-budding takes place at the host inner membrane. In turn, G7P and G9P are present at the end of the filamentous virion that emerges first from the bacterial host. Anti-Bacteriophage M13 Antibody is useful for researchers interested in HCP, Host Cell Membranes, Transmembrane Viruses, and E. coli bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bacteriophage M13 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | K70008_10F12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| Alias de gen | Enterobacteria phage M13 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | M13 bacteriophage. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?