Learn More
Bacteriological Peptone, Ultrapure, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7076804 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 lb
5 lb
25 lb
Tamaño de la unidad:
1 libra
25 libras
5 libras
15895388 1 lb 1 libra
15805398 5 lb 5 libras
15815398 25 lb 25 libras
3 options
Código de producto. 15895388
Marca: Thermo Scientific J20048.TD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Peptona de alta calidad preparada específicamente para uso bacteriológico general.
  • Formato: Polvo
  • CAS: 73049-73-7
  • Número LDM: MFCD00131829
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Grado Ultrapuro
Tipo de producto Bacteriological Peptone
Para utilizar con (aplicación) For General Bacteriological Purposes
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 1 lb