Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU TRACK AMG S3
Código de producto. 15876535
Change view
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15876535 39 1 par
15866535 38 1 par
15886535 40 1 par
15896535 41 1 par
15806545 42 1 par
15816545 43 1 par
15826545 44 1 par
15836545 45 1 par
15846545 46 1 par
15856545 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15876535 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 624615539/7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los zapatos Honeywell™ BACOU TRACK AMG S3 son botas hasta el tobillo resistentes al agua, de piel flor engrasada.
  • Exterior de piel flor engrasada resistente al agua
  • Resistente al desgarro y la salpicadura de líquidos: ciclo de vida prolongado
  • Revestimiento de Poromax™
  • Revestimiento transpirable, absorbente 3D y de secado rápido&
  • Entresuela antiperforaciones Flexium™: no metálica, fabricada con fibras textiles de alta resistencia
  • La entresuela es ligera y flexible. No limita al usuario al flexionar el pie
  • Fuelles laterales estancos
  • Evita que el líquido y el polvo entren en el zapato
  • Cuello y lengüeta acolchados
  • Se adapta a la forma del pie del usuario y garantiza la comodidad cuando se lleva durante largos periodos de tiempo’
  • Entresuela: Entresuela antiperforaciones Flexium™ en tejido de alta resistencia.
  • Superior: Exterior de piel flor engrasada resistente al agua. Revestimiento de Poromax® con estructura 3D antibacteriana y antimicrobiana. Fuelles laterales estancos. Cuello y lengüeta acolchados.
  • Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
  • Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación. La plantilla Bacou X'Max Black (ref. 6000350) se vende por separado. Disponible desde 1 unidad (en pares) en un embalaje individual
  • Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC
Color Negro, Naranja
Material Cuero
Tamaño 39
Características exclusivas Entresuela antiperforaciones Flexium™
Material de la suela Poliuretano Flexium™