Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU TRACK AMG S3
Código de producto. 15856545
Change view
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15856545 47 1 par
15866535 38 1 par
15876535 39 1 par
15886535 40 1 par
15896535 41 1 par
15806545 42 1 par
15816545 43 1 par
15826545 44 1 par
15836545 45 1 par
15846545 46 1 par
10 options
Código de producto. 15856545
Marca: Honeywell™ 624615547/7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los zapatos Honeywell™ BACOU TRACK AMG S3 son botas hasta el tobillo resistentes al agua, de piel flor engrasada.
  • Exterior de piel flor engrasada resistente al agua
  • Resistente al desgarro y la salpicadura de líquidos: ciclo de vida prolongado
  • Revestimiento de Poromax™
  • Revestimiento transpirable, absorbente 3D y de secado rápido&
  • Entresuela antiperforaciones Flexium™: no metálica, fabricada con fibras textiles de alta resistencia
  • La entresuela es ligera y flexible. No limita al usuario al flexionar el pie
  • Fuelles laterales estancos
  • Evita que el líquido y el polvo entren en el zapato
  • Cuello y lengüeta acolchados
  • Se adapta a la forma del pie del usuario y garantiza la comodidad cuando se lleva durante largos periodos de tiempo’
  • Entresuela: Entresuela antiperforaciones Flexium™ en tejido de alta resistencia.
  • Superior: Exterior de piel flor engrasada resistente al agua. Revestimiento de Poromax® con estructura 3D antibacteriana y antimicrobiana. Fuelles laterales estancos. Cuello y lengüeta acolchados.
  • Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
  • Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación. La plantilla Bacou X'Max Black (ref. 6000350) se vende por separado. Disponible desde 1 unidad (en pares) en un embalaje individual
  • Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC
Color Negro, Naranja
Material Cuero
Tamaño 47
Características exclusivas Entresuela antiperforaciones Flexium™
Material de la suela Poliuretano Flexium™