Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU PLOMITA S3
Código de producto. p-7159552
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15826445 39 1 par
15836445 40 1 par
15846445 41 1 par
15856445 42 1 par
15866445 43 1 par
15876445 44 1 par
15886445 45 1 par
15896445 46 1 par
15806455 47 1 par
15816455 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15826445 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 624610639/7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los zapatos Honeywell™ BACOU PLOMITA S3 HI CI SRC disponen de un exterior de piel resistente al agua y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.
  • Garantiza una mejor protección
  • Exterior de piel resistente al agua
  • Gran resistencia y flexibilidad
  • Revestimiento antibacteriano con estructura 3D.
  • Ultratranspirable, secado rápido
  • Cuello y lengüeta acolchados
  • Se adapta a la forma del pie del usuario y garantiza la comodidad cuando se lleva durante largos periodos de tiempo
  • Fuelles laterales estancos
  • Evita que el líquido y el polvo entren en el calzado
  • Excelente aislamiento de los pies frente al calor (HI) y el frío (CI)
  • Responde en distintos entornos (suelo congelado, temperaturas muy altas)
  • Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
  • Superior: Exterior de piel repelente de agua. Cuello y lengüeta acolchados. Fuelles laterales estancos. Revestimiento antibacteriano con estructura 3D.
  • Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
  • Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
  • Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 39
Material de la suela Acero inoxidable
Resistente a Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm