Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU HEPTO S3
Código de producto. 15846465
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15846465 40 1 par
15836465 39 1 par
15856465 41 1 par
15866465 42 1 par
15876465 43 1 par
15886465 44 1 par
15896465 45 1 par
15806475 46 1 par
15816475 47 1 par
15826475 48 1 par
10 options
Código de producto. 15846465
Marca: Honeywell™ 624611240/7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos Honeywell™ BACOU HEPTO S3 disponen de un exterior de piel flor resistente al agua y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.
  • El exterior de piel flor resistente al agua proporciona una gran resistencia y flexibilidad
  • El sistema de costuras superpuestas evita que entre líquido en el calzado
  • El revestimiento antibacteriano con estructura 3D tiene propiedades ultratranspirables y de secado rápido
  • La banda lateral reflectante aporta una gran visibilidad en entornos oscuros
  • El cuello y la lengüeta acolchados se adaptan a la forma del pie del usuario y garantizan la comodidad cuando se llevan durante largos periodos de tiempo
  • Los fuelles laterales estancos reducen la cantidad de polvo que entra en el calzado
  • Excelente aislamiento de los pies frente al calor (HI) y el frío (CI)
  • Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
  • Superior: Piel flor resistente al agua. Cuello y lengüeta acolchados. Fuelles laterales estancos. Revestimiento antibacteriano con estructura 3D. Banda lateral reflectante.
  • Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
  • Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
  • Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 40
Material de la suela Acero inoxidable y poliuretano
Resistente a Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm