missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Zapatos BACOU HEPTO S3

Código de producto. 15816475
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15816475 47 1 par
15836465 39 1 par
15846465 40 1 par
15856465 41 1 par
15866465 42 1 par
15876465 43 1 par
15886465 44 1 par
15896465 45 1 par
15806475 46 1 par
15826475 48 1 par
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15816475

Marke: Honeywell™ 624611247/7

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Los zapatos Honeywell™ BACOU HEPTO S3 disponen de un exterior de piel flor resistente al agua y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.

  • El exterior de piel flor resistente al agua proporciona una gran resistencia y flexibilidad
  • El sistema de costuras superpuestas evita que entre líquido en el calzado
  • El revestimiento antibacteriano con estructura 3D tiene propiedades ultratranspirables y de secado rápido
  • La banda lateral reflectante aporta una gran visibilidad en entornos oscuros
  • El cuello y la lengüeta acolchados se adaptan a la forma del pie del usuario y garantizan la comodidad cuando se llevan durante largos periodos de tiempo
  • Los fuelles laterales estancos reducen la cantidad de polvo que entra en el calzado
  • Excelente aislamiento de los pies frente al calor (HI) y el frío (CI)
  • Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
  • Superior: Piel flor resistente al agua. Cuello y lengüeta acolchados. Fuelles laterales estancos. Revestimiento antibacteriano con estructura 3D. Banda lateral reflectante.
  • Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
  • Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
  • Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certificaciones/conformidad Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 47
Material de la suela Acero inoxidable y poliuretano
Resistente a Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.