Learn More
Invitrogen™ BacMam LRRK2 Reagent
Descripción
El reactivo natural LRRK2-GFP BacMam es un virus de células de insectos modificado (baculovirus) que permite una sobreexpresión fácil, eficiente y valorable del reactivo natural LRRK2-GFP de gran longitud que elija de fondo celular, incluidas las neuronas primarias y líneas celulares de neuroblastoma.
El reactivo natural BacMam LRRK2-GFP le permite:
Sobreexpresar fácilmente el reactivo LRRK2 de longitud completa en la mayoría de los antecedentes celulares
Realizar los ensayos celulares de LRRK2 necesarios
Comprender los efectos de las mutaciones de LRRK2 relevantes para el tratamiento
Examinar las mutaciones de LRRK2 con reactivos BacMam
Utilizar los reactivos mutantes terapéuticos G2019S (N.º cat. A13389) y D1994A (N.º cat: A13390) junto con el reactivo natural LRRK2 para permitir su investigación sobre las mutaciones de LRRK2, incluida la exploración de diferencias en la respuesta celular al estímulo entre diferentes mutaciones.
Ampliación de la batería de ensayos celulares para LRRK2
Una vez que el reactivo LRRK2 de longitud completa se ha introducido en sus antecedentes celulares, las células transdutadas le permiten flexibilidad para llevar a cabo muchos tipos de experimentos LRRK2, incluidos estudios de regulación de vías fisiológicamente funcionales (incluyendo vías de señalización que conducen a la función), e identificación de sustratos fisiológicos potenciales para LRRK2.
Sobreexprese la LRRK2 de longitud completa en la mayoría de los fondos de células de mamíferos
La tecnología BacMam utiliza un baculovirus modificado para administrar y expresar genes en células de mamíferos con un esfuerzo y toxicidad mínimos. Permite la expresión eficaz y valorable de la proteína LRRK2 en diversos fondos celulares de mamíferos, incluidas las líneas celulares que pueden no ser compatibles con los métodos tradicionales de transfección, como las neuronas primarias y las líneas celulares del neuroblastoma.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados:
Herramientas LRRK2 para avanzar en la investigación de la enfermedad de Parkinson
Gama de productos de proteínas quinasa
Ensayo de unión de quinasa Eu LanthaScreen™
Ensayo de actividad de LanthaScreen™
Obtenga más información acerca de la tecnología BacMam
El reactivo natural BacMam LRRK2-GFP le permite:
Examinar las mutaciones de LRRK2 con reactivos BacMam
Utilizar los reactivos mutantes terapéuticos G2019S (N.º cat. A13389) y D1994A (N.º cat: A13390) junto con el reactivo natural LRRK2 para permitir su investigación sobre las mutaciones de LRRK2, incluida la exploración de diferencias en la respuesta celular al estímulo entre diferentes mutaciones.
Ampliación de la batería de ensayos celulares para LRRK2
Una vez que el reactivo LRRK2 de longitud completa se ha introducido en sus antecedentes celulares, las células transdutadas le permiten flexibilidad para llevar a cabo muchos tipos de experimentos LRRK2, incluidos estudios de regulación de vías fisiológicamente funcionales (incluyendo vías de señalización que conducen a la función), e identificación de sustratos fisiológicos potenciales para LRRK2.
Sobreexprese la LRRK2 de longitud completa en la mayoría de los fondos de células de mamíferos
La tecnología BacMam utiliza un baculovirus modificado para administrar y expresar genes en células de mamíferos con un esfuerzo y toxicidad mínimos. Permite la expresión eficaz y valorable de la proteína LRRK2 en diversos fondos celulares de mamíferos, incluidas las líneas celulares que pueden no ser compatibles con los métodos tradicionales de transfección, como las neuronas primarias y las líneas celulares del neuroblastoma.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados:
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Partículas de baculovirus recombinantes suspendidas en un medio SFM III Gibco™ Sf-900™ suplementado con un 3 % de suero bovino fetal desactivado por calor (hiFBS) |
| Tipo | Reactivo BacMam LRRK2 |
| Objetivo | Quinasas |
| Tipo de entrega | Baculovirus (sistema BacMam) |
| Cantidad | 15 mL |
| Contenido y almacenamiento | Partículas de baculovirus recombinantes suspendidas en un medio SFM III Gibco™ Sf-900™ (n.º de cat. 12658) suplementado con un 3 % de suero bovino fetal desactivado por calor (hiFBS) (n.° de cat. 10100). Almacenar a 4 °C, mantener estéril, proteger de la luz, NO CONGELAR, alícuota a la llegada. |
| Símbolo de gen | LRRK2 |
| Clase de proteínas humanas | Quinasas |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (aplicación) | Sobreexpresión del reactivo natural LRRK2 de gran longitud |