Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas de calidad del agua para educación Backpack Lab™
Descripción
¡Kit de pruebas de calidad del agua para educación Backpack Lab es un aula en una mochila! Ideal para transportar, es fácil llevar esta mochila duradera al campo para realizar mediciones in situ. Este kit portátil contiene lecciones y actividades bien diseñadas para ayudar a los estudiantes a entender la importancia de los parámetros comunes de calidad del agua.
- Comprueba 10 parámetros: acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato, fosfato, pH, conductividad y sólidos disueltos totales
- Se suministra con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar cada análisis
- Incluye el probador de pH/conductividad/TDS HI98129 Combo resistente al agua
- Se suministra con un disco secchi para controlar la turbidez
- Incluye procedimientos de pruebas de campo plastificados y hojas de trabajo de actividades de laboratorio
- Configuración completa en un maletín de transporte para facilitar el transporte
- Todos los reactivos y tampones están disponibles individualmente: no es necesario comprar un kit nuevo cuando se agoten
- Parámetros de prueba en los siguientes intervalo:
Acidez: de 0 a 100 mg/l o de 0 a 500 mg/l
Alcalinidad: de 0 a 100 mg/l o de 0 a 300 mg/l
Dióxido de carbono: de 0,0 a 10,0 mg/l, de 0,0 a 50,0 mg/l y de 0 a 100 mg/l
Oxígeno disuelto: de 0,0 a 10,0 mg/l
Dureza: de 0,0 a 30,0 mg/l o de 0 a 300 mg/l
Nitrato: de 0 a 50 mg/l
Fosfato: de 0 a 5 mg/l
pH: de 0,00 a 14,00
EC: de 0 a 3999 μS/cm
TDS: de 0 a 2000 mg/l
Temperatura: de 0,0 a 60,0 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | pH: ± 0,05, EC: ± 2 % F.S., TDS: ± 2 % F.S., temp: ± 0,5 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de campo de calidad del agua para laboratorios de clase |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | Probador Hi98129 Combo, kits de pruebas (acidez, alcalinidad, CO2, OD, dureza, nitrato, fosfato), 10 procedimientos de pruebas de campo, CD de recursos para el profesor, guía para el profesor y mochila |
| Nº de pruebas | 110 (acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto), 100 (dureza total, nitrato), 50 (fosfato) |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | Varios (basado en parámetros) |
| Suficiente para | Pruebas para: acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato, fosfato, pH, EC, TDS, turbidez |
| Método de prueba | Titulación, colorimetría y medición directa |
| Tipo | Backpack Lab - Kits de pruebas químicas |
Seguridad y manipulación
- BACKPACK WATER QUALITY TEST KIT
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P391-Recoger el vertido.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Potassium iodide, Sodium azide, Propionicacid, Hydrochloric acid, Potassium disul
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.