Learn More
Testo™ Medidor 610 Compact Humidity/Temperature con pantalla retroiluminada
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Medición sencilla de la temperatura y la humedad.
- Cálculo del punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo.
- Pantalla iluminada
- Sensor capacitivo de humedad con estabilidad a largo plazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de humedad | del 0 al 100 % de HR |
| Resolución | Humedad: 0,1 % de HR |
| Exactitud | NTC: ± 0,5 °C; humedad: ±2,5 % de HR (del 5 al 95 % de HR) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +50 °C |
| Exactitud de temperatura | ± 0,5 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 119 × 46 × 25 mm (incl. tapa protectora) |
| Peso (métrico) | 90 g |