Learn More
CPC™ Adaptador de cuerpo posterior
Descripción
- Grado médico
- Sin válvula
- Acabado natural
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF |
| Material | Polisulfona |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Método de esterilización | Gamma y autoclave |
| Color | Ámbar |
| Presión máxima | 60 psi, 4,1 bar |
| Max. Operating Temperature (English) | 300 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 149°C |