Learn More
BINDER™ Orificio de acceso posterior (10 mm)
Código de producto. 16464159 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
16464159 Acero cada uno
1 options
Código de producto. 16464159
Marca: BINDER™ 80121285
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: FED 400
  • Para usar en la parte posterior
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de incubadoras y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con tapón de silicona - 10 mm, trasero
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FED 400
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 10 mm