missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bacitracina, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7042408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15414819 25 g 25 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15414819

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62432.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bacitracin, CAS # 1405-87-4, is cyclic polypeptide-based antibiotic which exhibits activity against microbes causing pneumonia, skin, and eye infections. | CAS: 1405-87-4 | C66H103N17O16S

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La bacitracina inhibe la síntesis de la pared celular en bacterias grampositivas. Es un antibiótico polipeptídico que se utiliza en pomadas para prevenir infecciones bacterianas. La sal de cinc de bacitracina se asocia con otros antibióticos tópicos como la polimixina B y la neomicina que se utilizan para el tratamiento de infecciones cutáneas localizadas y para prevenir infecciones de heridas. Streptococcus pyogenes es sensible a este antibiótico, lo que ayuda a distinguirlo de otros estreptococos beta-hemolíticos.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener en un lugar seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1405-87-4
Fórmula molecular C66H103N17O16S
Número MDL MFCD00062640

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bacitracin
Tipo Bacitracin
Forma física Polvo
Punto de fusión 222°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,934
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1421.6

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.