Learn More
Thermo Scientific™ Discos de bacitracina
Código de producto. p-8436002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 discos/cartucho
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
11943112 50 discos/cartucho paquete de 250
1 options
Código de producto. 11943112
Marca: Thermo Scientific™ DD0002B
Diferenciar los estreptococos del grupo A de Lancefield de otros estreptococos betahemolíticos mediante estos discos de diagnóstico.
Diferencie los estreptococos del grupo A de Lancefield de otros estreptococos beta-hemolíticos mediante discos de bacitracina Thermo Scientific™ Oxoid™.Los discos de bacitracina ayudan a ahorrar cantidades considerables de tiempo, mano de obra y materiales cuando se utilizan como prueba de detección antes de la agrupación serológica.Se ha demostrado que los estreptococos del grupo A son más sensibles a la bacitracina que las tinciones beta-hemolíticas de otros grupos1 , lo que permite utilizar la bacitracina como agente diagnóstico rápido para la identificación provisional de estreptococos del grupo A.
Los estreptococos del grupo A (GAS) de Lancefield están compuestos principalmente de Streptococcus pyogenes; sin embargo, los S. dysgalactiae también pueden ser estreptococos del grupo A. S. pyogenes es una especie beta-hemolítica de bacterias grampositivas que es responsable de muy diversas infecciones invasivas y no invasivas.  S. pyogenes es la causa bacteriana más común de la faringitis aguda, que representa entre un 15-30 % de los casos en niños y un 5-10 % de los casos en adultos.2 
Utilice discos de bacitracina como una técnica de evaluación sencilla y práctica para la microbiología clínica de rutina.
  • Diferenciación rápida de estreptococos del grupo A de Lancefield de otros estreptococos betahemolíticos.
  • Ahorra tiempo, mano de obra y materiales cuando se utiliza como prueba de detección antes de la agrupación serológica.
  • Sencillo y listo para su uso.
Maxted1 demostró que el grupo de estreptococos A era más sensible a la bacitracina que a las cepas betahemolíticas de otros grupos, y que por lo tanto, la bacitracina podría usarse como agente de diagnóstico rápido para el grupo  Astreptococci. Detectamos que solo el 1,7 % de las 2386 cepas sensibles a la bacitracina resultaron no ser del grupo A, y solo el 2,5 % de las 851 cepas resistentes eran del grupo A. Levinson y Fran3, que emplearon discos de papel impregnados para el mismo propósito, observaron que el 93,2 % de los 866 estreptococos betahemolíticos sensibles pertenecían al grupo A. Streamer et al.4 compararon las técnicas de disco de bacitracina, anticuerpo fluorescente y precipitina de Lancefield para la identificación de los estreptococos del grupo A. Se consideró que la técnica del disco de bacitracina era la más simple y práctica para el laboratorio clínico de rutina.
El uso de pruebas de sensibilidad a la bacitracina no se limita a la diferenciación de estreptococos betahemolíticos. Guthof5 averiguó que la sensibilidad a la optoquina, bacitracina y furacina era una prueba útil para distinguir Aerococcus viridans y Streptococcus milleri de estreptococos de los enterococos mitis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -20 °C a +8 °C
Descripción Discos de bacitracina
Analitos detectables Estreptococos del grupo A de Lancefield
Formato Disk, Cartucho
Tipo Disco de bacitracina
Tipo de empaquetado 1 carro/paquete.
Cantidad 50 discos/cartucho