Learn More
BACH1 Rabbit, anti-Human, Clone: 4K14, Proteintech
Código de producto. p-200050414 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18004725 100 μL 100 microlitros
18020746 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18004725
Marca: Proteintech 828427RR100UL
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
The BACH1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human BACH1. This antibody recognizes human antigen. The BACH1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno BACH1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 4K14
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes BACH 1, BACH1, BTB and CNC homolog 1, HA2303
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 571
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG