Learn More
A&D Weighing™ BA-225D Microbásculas/Semimicrobásculas de nivel premium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17897590
Change view
Click to view available options
:
BA-225D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: NCE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/220 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
Código de producto.
17897590 BA-225D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: NCE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/220 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
1 options
Código de producto. 17897590
Marca: A&D Weighing™ BA225D
The BA and BA-T series bring maximum operability, enhanced functionality and a broader range of solutions. All models come standard with an external ionizer for quick and easy elimination of static.
  • Disponible con LCD de línea única (BA) o con pantallas táctiles multifunción en color (BA-T)
  • Pantalla táctil con anchura de 5 pulg. que permite operar de forma intuitiva las funciones avanzadas (serie BA-T)
  • Apertura/cierre automática y programable de las puertas parabrisas con sensores de IR sin contacto
  • Unidad parabrisas desmontable con platos de cristal de fácil limpieza para una mayor higiene*1
  • Puertas deslizantes sin ranuras para evitar la acumulación de contaminantes
  • Parabrisas adicional para aumentar la estabilidad en los modelos de 0,001 mg*1
  • Ionizador externo para la eliminación instantánea de la estática*2
  • Control de acceso de usuarios (UAC, en inglés) con funciones de bloqueo mediante contraseña y gestión de derechos de usuario Información del historial para inicio/finalización de sesión, funcionamiento, ajuste de la sensibilidad y detección de impactos (ISD, en inglés)
  • Detección de impactos (ISD, en inglés) que proporciona información para evitar daños en el sensor de peso (patentado)
  • Varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, portugués, ruso, coreano, chino o japonés (para la serie BA-T)
  • Modo de formulación para el pesaje rápido y preciso de múltiples muestras para la mezcla (para la serie BA-T)
  • Modo HPLC para preparar soluciones tampón para cromatografía líquida de alto rendimiento (para la serie BA-T)
  • Asistencia técnica de control diario/periódico de la báscula (para la serie BA-T)
  • Función de control de rutina inteligente (SRC) (para la serie BA-T)
  • Ayuda en pantalla de ayuda a la nivelación (para la serie BA-T)
  • AD-Just – Ajuste automático de autosensibilidad gracias a peso interno Prueba de repetibilidad interna para evaluación rápida del rendimiento bajo ciertas condiciones
  • Función de memoria de datos (para la serie BA)
  • Posibilidad de elección de las características de respuesta para cambiar una mayor velocidad de pesaje por una mayor estabilidad de visualización, o viceversa
  • Salida de datos en conformidad con GLP/GMP/GCP/ISO para cumplir los requisitos de la documentación
  • Universal Flexi Coms (UFC) para personalizar el contenido y el diseño de la salida de impresión*3
  • Salida de valores bruto/neto/tara
  • Modo de recuento con la función Mejora de precisión del recuento automático (ACAI, en inglés)
  • Función con modo de porcentaje para el pesaje de objetivos o para la comprobación de la variación de las muestras
  • Función de cálculo estadístico (SCF, en inglés) para facilitar el análisis de las medidas (para la serie BA-T)
  • Funciones de encendido/apagado automático
  • Gancho para pesar materiales magnéticos y medir su densidad
Especificaciones
Interfaz de automatización RS-232
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, GLP/GMP
Tipo de conexión RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), entrada de llave externa (2)
Capacidad 51 g/220 g
Tipo de pantalla Reverse-backlit LCD
Legibilidad 0.01 mg/0.1 mg
Rango de humedad ≤85 % a 5 °C a 40 °C
Incluye Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Tweezers for Calibration Weight, Microspatula
Nivelado Manual
Linealidad ± 0,2 mg
Material Aluminio, plástico, vidrio
Repetibilidad 0.025 mg/0.1 mg
Tiempo de estabilización 7 sec.
Intervalo de temperatura (imperial) 41°F to 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Balanza analítica
Garantía 3 años
Modos de pesaje Peso, recuento, porcentaje
Anchura (imperial) 6,8 in
Anchura (métrico) 173 mm
Altura (imperial) 11,2 in
Altura de la cámara (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 284 mm
Altura de la cámara (métrico) 166 mm
Fondo (imperial) 17,7 in
Fondo (métrico) 450 mm
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,4 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 85 mm
Peso (imperial) 14.77 lb.
Peso (métrico) 6.7 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz