missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B9D2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 22058-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| B9D2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| B9D2 | |
| B9 domain containing protein 2, B9 protein domain 2, B9D2, ICIS 1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 80776 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.34 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9BPU9 | |
| B9D2 | |
| B9D2 Fusion Protein Ag17104 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido