missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B7-H7/HHLA2 Antibody (907834), DyLight 550, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals MAB80842R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
B7-H7/HHLA2 Monoclonal specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| B7-H7/HHLA2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| HHLA2 | |
| Partial recombinant human B7-H7 protein (amino acids 1-344) [UniProt Q9UM44] | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 907834 | |
| Flow Cytometry | |
| HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 11148 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido