missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H6 Antibody (Dartmouth patent anti-B7-H6) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30166870 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 30166870 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP327971JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

B7-H6 Monoclonal antibody specifically detects B7-H6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno B7-H6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Dartmouth patent anti-B7-H6
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7 homolog 6, B7-H6, DKFZp686O24166
Especie del huésped Human
Inmunógeno B7-H6/ NCR3LG1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.