missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16833104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16833104 20 μL 20 microlitros
16823104 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16833104

Marca: Proteintech 144531AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD276 is a member of the B7 family of co-stimulatory molecules also known as B7-H3. CD276 is a type I transmembrane protein that induces the proliferation of CD4+ and CD8+ T cells, enhances the generation of cytotoxic T cells and selectively stimulates the production of interferon gamma. Expression of CD276 can be induced on dendritic cells and monocytes by inflammatory cytokines, and is also widely expressed in peripheral tissues including the heart, kidney, testis and colon. In humans, CD276 exists as two isoforms which result from gene duplication and differential splicing. CD276 is reported to have therapeutic potential for the regulation of cell-mediated immune responses to cancer, particularly in conjunction with anti-angiogenic therapy.

Especificaciones

Antígeno B7-H3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CD276
N.º de referencia del gen Q5ZPR3
Alias de gen 4Ig B7 H3, B7 homolog 3, B7-H3, CD276, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule, UNQ309/PRO352
Símbolos de los genes CD276
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno B7-H3 Fusion Protein Ag6006
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80381
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.