missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-1/CD80 Antibody (2D10.4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151354 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151354

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP143384CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-1/CD80 Monoclonal antibody specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-1/CD80
Aplicaciones Flow Cytometry, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 2D10.4
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Activation B7-1 antigen, B7, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD80.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.