Learn More
B7-1/CD80 Antibody (16C10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30154705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30154705 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30154705 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP312027CL1
Rabbit Monoclonal Antibody
B7-1/CD80 Monoclonal antibody specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for ELISA,Neutralization,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno B7-1/CD80
Aplicaciones ELISA, Neutralization, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 16C10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Activation B7-1 antigen, B7, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was generated by immunization of cynomolgus monkeys with human B7.1 antigen.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG λ