missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ B4GALT3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15740691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15740691 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15740691 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA552740

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YFGGVSALTP DQYLKMNGFP NEYWGWGGED DDIATRVRLA GMKISRPPTS VGHYKMVKHR GDKGNEENPH RFDLLVRTQN SWTQDGMNSL TYQLLARELG PLYTNITADI GTDPRGPRAP SGPRYPPGS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 99%.

The beta-1,3 galactosyltransferase( beta3GalT) gene family encodes a set of type II transmembrane glycoproteins that are catalytically diverse and use different donor substrates (UDP-galactose and UDP-N-acetylglucosamine) and different acceptor sugars (N-acetylglucosamine, galactose, N-acetylgalactosamine ) to catalyze the addition of an activated monosaccharide to a terminal lactose. The protein coding sequences for beta-1,3-Gal-T genes comprise a single exon and are distantly related to the Drosophila Brainiac gene. The beta-1,4-galactosyltransferase ( beta4GalT) gene family encodes type II membrane-bound glycoproteins that show exclusive specificity for the donor substrate, UDP-galactose. beta-1,4Gal-T genes transfer galactose in a beta-1,4 linkage to similar acceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B4GALT3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica B4GALT3
N.º de referencia del gen O60512, Q91YY2
Alias de gen 9530061M23Rik; AA104562; AW125175; B4GALT3; b4Gal-T3; Beta-1,4-galactosyltransferase 3; beta-1,4-galactosyltransferase III; beta-1,4-GalTase 3; beta4Gal-T3; beta4GalT-III; Beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid beta-1,4-galactosyltransferase; beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid beta-1,4-galactosyltransferase 3; Beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid4-galactosyltransferase; Beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide beta-1,4-galactosyltransferase; Beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide4-galactosyltransferase; ESTM26; ESTM6; N-acetyllactosamine synthase; Nal synthase; R74981; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 3; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 3; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 3; beta-1,4-galactosyltransferase III; beta4GalT-III; expressed sequence tag mouse EST 6; UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 3; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 3
Símbolos de los genes B4GALT3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human B4GALT3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90351).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57370, 8703
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.