missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B4GALT3 Monoclonal Antibody (OTI1G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016143
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17580084 30 μL 30 microlitros
17560084 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17580084 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808622S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B4GALT3 Monoclonal antibody specifically detects B4GALT3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno B4GALT3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica AAAS
N.º de referencia del gen Q9NRG9
Alias de gen 9530061M23Rik; AA104562; AW125175; B4GALT3; b4Gal-T3; Beta-1,4-galactosyltransferase 3; beta-1,4-galactosyltransferase III; beta-1,4-GalTase 3; beta4Gal-T3; beta4GalT-III; Beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid beta-1,4-galactosyltransferase; beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid beta-1,4-galactosyltransferase 3; Beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid4-galactosyltransferase; Beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide beta-1,4-galactosyltransferase; Beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide4-galactosyltransferase; ESTM26; ESTM6; N-acetyllactosamine synthase; Nal synthase; R74981; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 3; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 3; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 3; beta-1,4-galactosyltransferase III; beta4GalT-III; expressed sequence tag mouse EST 6; UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 3; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 322-546 of human AAAS produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.