Learn More
B3GALNT2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200012103
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17595162 30 μL 30 microlitros
17575162 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17595162 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505973S
Mouse Monoclonal Antibody
B3GALNT2 Monoclonal antibody specifically detects B3GALNT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno B3GALNT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CTAG1B
N.º de referencia del gen P78358
Alias de gen A930105D20Rik; B3GalNAc-T2; B3galnt2; Beta-1,3-GalNAc-T2; beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2; beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase II; C80633; D230016N13Rik; MDDGA11; RGD1306946; UDP-GalNAc:beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2; UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta 1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 2; UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta-1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CTAG1B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1485
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1