missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B3GALNT2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Description
B3GALNT2 Monoclonal antibody specifically detects B3GALNT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antígeno | B3GALNT2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1G2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CTAG1B |
| N.º de referencia del gen | P78358 |
| Alias de gen | A930105D20Rik; B3GalNAc-T2; B3galnt2; Beta-1,3-GalNAc-T2; beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2; beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase II; C80633; D230016N13Rik; MDDGA11; RGD1306946; UDP-GalNAc:beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2; UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta 1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 2; UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta-1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?