Learn More
B3GALNT2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17575162
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17575162 100 μL 100 microlitros
17595162 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17575162 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505973
Mouse Monoclonal Antibody
Beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase active in synthesizing a unique carbohydrate structure, GalNAc-beta-1-3GlcNAc, on N- and O-glycans. Has no galactose nor galactosaminyl transferase activity toward any acceptor substrate.
Especificaciones
Antígeno B3GALNT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica B3GALNT2
N.º de referencia del gen Q8NCR0
Alias de gen B3GalNAc-T2, MDDGA11
Símbolos de los genes B3GALNT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human B3GALNT2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 148789
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1