Learn More
Brady™ Etiquetas indicadoras de esterilización de la serie B33
Código de producto. p-7114593
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,5 in
2 in
Cantidad:
1250/paq.
1500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1250
paquete de 1500
Código de producto. 17180181
Marca: Brady™ 149261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de indicación de esterilización de la serie Brady™ B33 son etiquetas de polipropileno con indicación de esterilización por vapor con cabezales preimpresos que muestran la palabra STERILIZED (ESTERILIZADO) cuando se exponen a condiciones de autoclave.
Ideal para su uso en el seguimiento de muestras, gestión de inventario, seguimiento general e identificación de materiales de laboratorio que requieren esterilización. Solución económica para identificar viales, tubos, gradillas y matraces. Se adhiere a acero inoxidable, vidrio y polipropileno. Soporta temperaturas de -196 a 121 °C
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polipropileno
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Component and equipment labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™33
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 1250 Labels/Roll
Cantidad 1250/paq.
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +70°C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 38.1 mm
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.10 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 38.10 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 25.40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-235-7425-AC