Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Código de producto. 30041434
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,25 in
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
Altura (imperial):
0,75 in
0,937 in
1,437 in
2,5 in
4 in
6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2300
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 700
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
30041434 1 in 0,75 in paquete de 2500
30041416 0,75 in 0,75 in paquete de 1000
30041418 0,75 in 0,937 in paquete de 2500
30041463 0,25 in 1,437 in paquete de 2500
30041460 0,5 in 1,437 in paquete de 2500
30041481 1 in 1,437 in paquete de 2300
30041443 1 in 2,5 in paquete de 700
30041409 1 in 4 in paquete de 450
30041426 1,5 in 4 in paquete de 450
30041444 1,5 in 6 in paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30041434 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 153087
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Recomendado para su uso en interiores
  • Aprobado por UL; Aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (-40 a 193°F)
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de referencia B30-R4300
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic, Permanent
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Wire and Cable Labeling, Electrical Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) Brady™ Label Printers
Repetición horizontal (métrico) 27.94 mm
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 25.4 mm
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 58.42 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-88-499