Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Código de producto. 30041429
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (diám.)
12,70 mm x 25,40 mm (An x Al)
20,32 mm x 36,50 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,45 mm (An x Al)
25,40 mm x 36,50 mm (An x Al)
25,40 mm x 66,68 mm (An x Al)
9,53 mm (Diám.)
Color:
Amarillo
Blanco
Forma:
Rectángulo
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 2500
paquete de 3000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color Forma unitSize
30041429 12,70 mm (diám.) Amarillo Redondo paquete de 3000
30041441 12,70 mm (diám.) Blanco Redondo paquete de 3000
30041459 20,32 mm x 36,50 mm (An x Al) Blanco Rectángulo paquete de 2500
30041401 9,53 mm (Diám.) Blanco Redondo paquete de 3000
30041423 9,53 mm (Diám.) Amarillo Redondo paquete de 3000
30041407 12,70 mm x 25,40 mm (An x Al) Blanco Rectángulo paquete de 1000
30041445 25,40 mm x 66,68 mm (An x Al) Blanco Rectángulo paquete de 1500
30041408 25,40 mm x 36,50 mm (An x Al) Blanco Rectángulo paquete de 3000
30041440 25,40 mm x 12,45 mm (An x Al) Blanco Rectángulo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30041429 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 361666
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only
Descripción Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon Cloth
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300,i5300
Repetición horizontal (métrico) 15.70 mm
Etiquetas por fila 3
Cantidad 300 Stickers
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 15.70 mm
Dimensions (LxW) 12,70 mm (diám.)
Longitud (imperial) 12.70 mm (Dia)
Anchura (imperial) 12.70 mm (Dia)
Anchura (métrico) 12.70 mm (Dia)
Anchura del área de impresión (métrico) 50.10 mm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-603-499YL