Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Código de producto. 30041423
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (diám.)
12,70 mm x 25,40 mm (An x Al)
20,32 mm x 36,50 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,45 mm (An x Al)
25,40 mm x 36,50 mm (An x Al)
25,40 mm x 66,68 mm (An x Al)
9,53 mm (Diám.)
Color:
Amarillo
Blanco
Forma:
Rectángulo
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 2500
paquete de 3000
Código de producto. 30041423
Marca: Brady™ 361664
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only
Descripción Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon Cloth
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300,i5300
Repetición horizontal (métrico) 12.53 mm
Etiquetas por fila 3
Cantidad 300 Stickers
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 16.50 mm
Dimensions (LxW) 9,53 mm (Diám.)
Longitud (imperial) 9.53 mm (Dia)
Anchura (imperial) 9.53 mm (Dia)
Anchura (métrico) 9.53 mm (Dia)
Anchura del área de impresión (métrico) 46.59 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-602-499YL