Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Código de producto. 30041443
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,25 in
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
Altura (imperial):
0,75 in
0,937 in
1,437 in
2,5 in
4 in
6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2300
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 700
Código de producto. 30041443
Marca: Brady™ 153093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Recomendado para su uso en interiores
  • Aprobado por UL; Aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (-40 a 193°F)
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de referencia B30-R4300
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic, Permanent
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Wire and Cable Labeling, Electrical Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) Brady™ Label Printers
Repetición horizontal (métrico) 29.21 mm
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 700 Labels
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 66.68 mm
Dimensions (LxW) 63.50 x 25.4 mm
Longitud (imperial) 2.5 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 59.69 mm
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 63.50 mm
Alternate Part Number B33-325-499
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt