Learn More
Brady™ B30 Series ToughStripe™ Printable Floor Marking Tape
Código de producto. p-5237819
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Anchura (imperial):
3 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
15707477 Negro 3 in 1 rollo
1 options
Código de producto. 15707477
Marca: Brady™ 139944
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Continuous tape for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • Permanent ultra aggressive rubber-based pressure sensitive adhesive
  • For indoor use only
  • Polyester tapes with glossy finish
  • Withstands forklift and pallet jack traffic without tearing or lifting
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, weather-resistant tape
Especificaciones
Tipo de producto Label
Color Negro
Para utilizar con (equipo) i7500, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 100 ft.
Anchura (imperial) 3 in
Grosor (imperial) 0.004 in.
Tipo de adhesivo Permanent, Pressure-sensitive Rubber
Esterilidad Non-sterile
Acabado Brillo
Formato Cartucho
Intervalo de temperatura (imperial) 0°F to +129°F
Certificaciones/conformidad UL Recognized; CSA Accepted
Para utilizar con (aplicación) Floor Marking (Indoor Use Only)
Alternate Part Number B30C-3000-483YL-KT