Learn More
Brady™ B30 Series Pre-Printed GHS CLP Chemical Labels
Código de producto. 30041405
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
110,00 mm x 75,00 mm (An x Al)
84,99 mm x 55,00 mm (An x Al)
Mostrar texto:
2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina
3 rombos rojos por pegatina
Tamaño de la unidad:
paquete de 270
paquete de 340
Código de producto. Dimensions (LxW) Mostrar texto unitSize
30041405 110,00 mm x 75,00 mm (An x Al) 2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina paquete de 270
30041474 110,00 mm x 75,00 mm (An x Al) 3 rombos rojos por pegatina paquete de 270
30041456 84,99 mm x 55,00 mm (An x Al) 3 rombos rojos por pegatina paquete de 340
3 options
Código de producto. 30041405
Marca: Brady™ 121643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pre-printed GHS/CLP chemical labels for BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
For BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Section 2 and section 3
Descripción Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Red on White
Acabado Gloss
Material Vinyl
Printable Sides Front
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Mostrar texto 2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Hazard Communication Identification, Electrical Labelling, Safety Identification
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20°C
Modelo B30-R10000
N.° por paquete 270 Labels/Roll
Cantidad 270 Stickers
Forma Rectángulo
Tamaño 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to 167°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +75 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 110,00 mm x 75,00 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 2.953 in.
Longitud (métrico) 75.00 mm
Anchura (imperial) 4.331 in.
Anchura (métrico) 110.00 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 110.00 mm
Alternate Part Number B30-261-7569-CLP4A