missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B2M Mouse anti-Human, Clone: SPM374, Abnova™

Código de producto. 16091676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16091676 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16091676

Marca: Abnova MAB13144.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native human B2M.

This gene encodes a serum protein found in association with the major histocompatibility complex (MHC) class I heavy chain on the surface of nearly all nucleated cells. The protein has a predominantly beta-pleated sheet structure that can form amyloid fibrils in some pathological conditions. A mutation in this gene has been shown to result in hypercatabolic hypoproteinemia

Especificaciones

Antígeno B2M
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SPM374
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native human B2M.
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10mM PBS.
Símbolos de los genes B2M
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral blood leukocytes from a T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) patient.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.