Learn More
behr Labor-Technik™ Desionizador de agua behropur™ para funcionamiento despresurizado
Descripción
- Se puede conectar directamente al suministro de agua y está inmediatamente listo para su uso
- Desaireación automática gracias al suministro de agua desde el fondo
- Riesgo mínimo de contaminación microbiana gracias a las boquillas con hendidura del suministro de agua sin tratar
- Las boquillas son resistentes y fáciles de limpiar, sin riesgo de daños por estrés mecánico
- Sellado extremadamente seguro y a prueba de fugas de las boquillas gracias al proceso de soldadura propio del fabricante
- El medidor de conductividad está montado directamente en la parte superior
- B5 y B10 también se pueden utilizar como unidades de pared (soportes de montaje incluidos en el alcance del suministro)
- También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
- La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
- También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
- B5 y B10 también se pueden utilizar como unidades de pared (soportes de montaje incluidos en el alcance del suministro)
- El medidor de conductividad está montado directamente en la parte superior
- Sellado extremadamente seguro y a prueba de fugas de las boquillas gracias al proceso de soldadura propio del fabricante
- Las boquillas son resistentes y fáciles de limpiar, sin riesgo de daños por estrés mecánico
- Riesgo mínimo de contaminación microbiana gracias a las boquillas con hendidura del suministro de agua sin tratar
- Desaireación automática gracias al suministro de agua desde el fondo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cartucho de repuesto B10Z para desionizador de agua |
| Capacidad | 1000 l |
| Caudal | 100 l/h |
| Material | Polietileno |
| Modelo | B10Z |
| Tipo | Cartucho de repuesto |